WBULS0500
Immobilon ECL Ultra Western HRP Substrate
Western blotting, HRP
Szinonimák:
chemiluminescent detection substrate, detection substrate
technika/technikák
western blot: suitable
észlelési módszer
chemiluminescent
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Sufficient for 5000 cm²"
Komponensek
Solution B- 250 mL
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocols
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.