Fontos dokumentumok
WBULP-100ML
Millipore
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate
Szinonimák:
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
UNSPSC kód:
41105332
NACRES:
NA.32
Terméknév
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate - 100mL,
termékcsalád
Immobilon®
Minőségi szint
technika/technikák
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
Komponensek
  • 50mL Enhancer Solution
  • 50mL Peroxide Solution
Jogi információk
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany