WBULP-10ML
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate
Szinonimák:
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate - 10mL,
termékcsalád
Immobilon®
Minőségi szint
technika/technikák
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
Általános leírás
Komponensek
- 5mL Enhancer Solution
- 5mL Peroxide Solution