LSKP096
Plasmid Miniprep96 Kit
Plasmid & BAC Miniprep
Szinonimák:
Montage Plasmid Miniprep
About This Item
Javasolt termékek
gyártó/kereskedő neve
Montage®
lemezméret
96 wells
alkalmazás(ok)
genomic analysis
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- No centrifugation or precipitation steps required
- Minimum processing time
- Excellent purity, yields, and reproducibility
- Automation compatible
Komponensek
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Related Content
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process