TR-5ML-B
Anti-K (clone MS-56), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-K from the clone MS-56, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
klón
MS-56, monoclonal
kiszerelés
pkg of 5 mL
gyártó/kereskedő neve
BIOSCOT™
tárolási körülmény
do not freeze
koncentráció
51-72 mg/mL protein (Total Protein Range)
technika/technikák
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
izotípus
IgM
alkalmazás(ok)
clinical testing
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Alkalmazás
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Jogi információk
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2