TMTP04700
Polycarbonate Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Isopore Membrane Filter
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Isopore™
Millipore
Paraméterek
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
50 L/min-cm2-psi air flow rate
~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Átmérő
47 mm
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
20 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
<1%
törésmutató
n/D 1.6
Mátrix
Isopore™
pórusméret
5-20 % porosity
5.0 μm pore size
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Alkalmazás
- Parasitology
- Chemotaxis
- Bioassays
- Cytology
- Air monitoring
- Microplastics analysis
Vigyázat
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13