Fontos dokumentumok
FHLC04700
Millipore
PTFE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Hydrophilic Polytetrafluoroethylene membrane filter discs, LCR Membrane Filter
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm pore size
80 % porosity
material:
PTFE membrane
plain filter
white filter
Jellemzők:
hydrophilic
szűrőátmérő:
47 mm
vastagság:
140 μm , maximum
sterilitás:
non-sterile
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Millipore
parameter
130 °C max. temp.
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
140 μm , maximum
gravimetriás extrahálható anyagok
0.5%
pórusméret
0.45 μm pore size
80 % porosity
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Filter Code: FHLC
Filter Type: Screen filter
LCR membrane is an unsupported, hydrophilic PTFE membrane compatible with all commonly used HPLC solvents. The membrane undergoes a special treatment process to remove any residual extractabes, ensuring that it will not add anything to your HPLC solvents, providing clearer analysis results.
Features & Benefits:
•Hydrophilic membrane can be used to filter aqueous fluids without prior wetting
•Ultraclean membrane will not add extractables to your samples or solvents
Applications:
HPLC Mobile Phase Filtration; Clarifying Acids, Bases and Dilute Protein Solutions; Isolating RNA
Alkalmazás
  • HPLC mobile phase filtration
  • Clarifying acids, bases, and dilute protein solutions
  • Isolating RNA
  • Microplastics analysis
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Ismerje meg, hogyan befolyásolja a szűrő kiválasztása, valamint a minta és a mozgófázis szűrése a HPLC ellennyomást és az oszlop élettartamát.