SVLP04700
PVDF Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Szinonimák:
Durapore® Membrane Filter, 5.0 µm, Hydrophilic Polyvinylidene fluoride membrane filter discs, Polyvinylidene difluoride membrane filter discs
About This Item
Javasolt termékek
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Durapore®
Millipore
parameter
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
160 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
0.5%
szín
white
törésmutató
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pórusméret
5.0 μm pore size
70 % porosity
buborékpont
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- Clarifying filtration of biological solutions
- Particle monitoring
- the collection of phytoplankton from aquatic samples
- collection of zoospores from greenhouse nursery aqueous environment samples
- harvesting suspension cultures from various cell lines
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3