TSTP02500
Polycarbonate Membrane Filter, 3.0 μm Pore Size
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Isopore™ Membrane Filter
About This Item
Javasolt termékek
material
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Isopore™
Millipore
parameter
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
szűrőátmérő
25 mm
vastagság
22 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
<1%
törésmutató
n/D 1.6
Mátrix
Isopore™
pórusméret
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
buborékpont
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- Chemotaxis
- Bioassays
- Cytology
- Air monitoring
- Microplastics analysis
- layering keratinocyte monolayers for ultraviolet (UV) irradiation studies
- filtering Zoospores cultures for electron microscopy studies
- for UV irradiation studies with breast cancer cell lines
Tulajdonságok és előnyök
- Isopore™ membrane particle retention on membrane enables counting and analysis at ease.
- Displays low background interference.
- Non-hygroscopic and reduced sample analysis time.
- Translucent material.
- Also available in a brown variety,
Vigyázat
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13