Fontos dokumentumok
ATTP01300
Millipore
Polycarbonate Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Szinonimák:
Isopore Membrane Filter
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Isopore
Millipore
parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
szűrőátmérő
13 mm
vastagság
25 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
<1%
törésmutató
n/D 1.6
matrix
Isopore
pórusméret
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
buborékpont
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
  • Reflective light microscopy
  • SEM analysis
  • Gravimetric analysis
  • Air monitoring
  • Asbestos monitoring
  • Microplastics analysis
  • Microplastics analysis grade water
Jogi információk
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany