HTTP04700
Polycarbonate Membrane Filter, 0.4 μm Pore Size
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Szinonimák:
Hydrophilic polycarbonate membrane filter, Isopore polycarbonate membrane filter discs, Isopore™ Membrane Filter
About This Item
Javasolt termékek
material
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
Isopore™
Millipore
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
≥7 L/min air flow rate at 10 psi
140 °C max. temp.
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
szűrőátmérő
47 mm
vastagság
10 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
<1%
szín
white
törésmutató
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pórusméret
0.4 μm pore size
10-20 % porosity
buborékpont
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- Absorbable organic halides (AOX)
- Particle monitoring
- Air monitoring
- Microplastics analysis
- Microplastics analysis grade water
- the filtration of supernatant from isolated microplastics from riverine sediment dredge piles
- Dimethyldioctadecylammonium bromide (DODAB) vesicle preparation for biophysical studies
- filtering drinking water for microbes analysis
Tulajdonságok és előnyök
- Isopore™ membranes display low background interference.
- Surface particle retention enabling simplified counting and analysis.
- Non-hygroscopic favors rapid drying and easy sample analysis.
- Translucent material; available in brown variety as well.
Vigyázat
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt