SLHVR33RS
Millex® PVDF syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Szinonimák:
0.45 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-HV syringe filter, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PVDF membrane
modified acrylic housing
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
sterile
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
hydrophilic
kiszerelés
pk of 50
gyártó/kereskedő neve
Millex® SLHVR33RS
parameter
≥300 mL/min water flow rate
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
technika/technikák
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
H
27 mm
Átmérő
33 mm
térfogat
100 mL
szín
yellow
Mátrix
Durapore®
pórusméret
0.45 μm
bemenet
tissue culture medium
aqueous solution(s)
buborékpont
≥22 psi, water
szerelvény
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Tailored to a variety of applications based on membrane type, housing and validation rating
- Low extractables and low absorption membranes for minimum sample losses
- Faster flow rates and higher operating pressures for high performance needs