SCC117
Histone H2B-GFP expressing HeLa Cell Line
Human
Szinonimák:
Histone H2B
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Histone H2B-GFP expressing HeLa Cell Line, The Histone H2B-GFP expressing HeLa cell line is a useful cell model for imaging and analysis of chromosome dynamics.
biológiai forrás
human
Minőségi szint
technika/technikák
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
Apoptosis & Cancer
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Chromatin Biology
Histones
Minőség
• Cells are tested by PCR and are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C and HIV-1 & 2 viruses.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells are genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2