QTUM000IX
Quantum® Polishing Cartridge
For Direct-Q® and Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis water purification systems
Szinonimák:
Quantum® IX Polishing Cartridge
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene and polyethylene
Minőségi szint
Jellemzők
can remove trace levels of organics and ions from ultrapure water
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
Quantum®
ellenállás
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
összes szerves széntartalom (TOC) maradékanyag
<10 ppb
kapacitás
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
kompatibilitás
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Genuine replacement Milli-Q® water purification consumable.
- Certificate of Quality available online.