QTUM00ICP
Quantum® Polishing Cartridge
For Milli-Q® Element (2001-2009) and Q-POD® Element purification units connected to ultrapure feed water
Szinonimák:
Quantum® ICP Polishing Cartridge
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene and polyethylene
Minőségi szint
Jellemzők
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
kiszerelés
pkg of 1 unit
gyártó/kereskedő neve
Quantum®
ellenállás
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
összes szerves széntartalom (TOC) maradékanyag
<10 ppb
kapacitás
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
kompatibilitás
for use with Milli-Q® Element
for use with Q-POD® Element
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Genuine Milli-Q® consumable for the replacement of QTUM00ICP - Quantum® ICP Polishing Cartridge.
- Dedicated to trace elemental analysis (ppt or sub-ppt).
- Certificate of Quality available online.