PAT001
Protein A-Turbo - Proximity Biotinylation Enzyme
Szinonimák:
ProteinA-Turbo ID
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
tisztítva
affinity chromatography
kiszerelés
pkg of 100 μg
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
proximity ligation assay: suitable
tárolási hőmérséklet
-65 to -96°C
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- Proximity protein labeling
- Cell Biology
- Histology
- Fixed cell microscopy
- Tissue staining
- Immunofluorescence
- Liquid Chromatography
- Mass Spectrometry
- Immunoprecipitation
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Related Content
Fedezze fel a rákkutatási forrásokat a sejtkultúra, a genomika, a biomarkerek és egyéb modellező és profilalkotó eszközökkel, amelyek segítenek a rákkutatás maximalizálásában.
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.