Merck
MAK490
L-Amino Acid Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12161503
NACRES:
NA.84
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
food and beverages
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
genitourinary disorders; cancer
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
L-amino acids are essential molecules defined by the nature of their side-chain. There are 20 amino acids that are commonly used by most organisms for the production of proteins and other biologically relevant molecules. While amino acids can occur in either the D- or L-enantimer, only the L-form is used by cells.
Alkalmazás
The kit is suitable for L-Amino Acid determination in serum, culture media, tissue homogenates, cell lysates, urine, food samples, etc.
Biokémiai/fiziológiai hatások
The L-Amino Acid Assay Kit uses an enzyme-catalyzed oxidation of L-amino acids to convert a dye into a colored or fluorescent form. The absorbance at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 is directly proportional to the L-amino acid concentration in the sample.
Tulajdonságok és előnyök
  • Linear detection range: 3.3 to 500 µM (colorimetric assay) and 0.13 to 50 µM (fluorometric assay) for 60 minute reaction.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom