NA29
Anti-p16 (Ab-1) Mouse mAb (DCS-50.1/H4)
liquid, clone DCS-50.1/H4, Calbiochem®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DCS-50.1/H4, monoclonal
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
U2OS cells
Saos-2 cells or bladder tissue
Egyéb megjegyzések
Lukas, J., et al. 1995. Nature375, 503.
Cheng, J.Q., et al. 1994. Cancer Res.54, 5547.
Jen, J., et al. 1994. Cancer Res.54, 6353.
Kamb, A., et al. 1994 Science264, 436.
Nobori, T., Miura, K., et al. 1994. Nature368, 753.
Okamoto, A., Demetrick, D.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 11045.
Serrano, M., et al. 1993. Nature366 704.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg