MAB4133
Anti-p16 Antibody, clone D25
clone D25, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
INK4a, MTS1, CDK4IN, CDKN2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
D25, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDKN2A(1029)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
POSITIVE CONTROL: HeLa cells
colon carcinoma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2