Fontos dokumentumok
H0MMMUSAC
Millipore
Millidisk Cartridge Housing In-line 40stk
Small-volume applications
About This Item
UNSPSC kód:
40161525
eCl@ss:
32031603
material
316L stainless steel
silicone seal
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Millidisk®
elérhetőség
available only in North America
parameter
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
H
19.8 cm (7.8 in.)
Hosszúság
19.8 cm (7.8 in.)
bemenettől kimenetig Sz
19.8 cm (7.8 in.)
súly
2.7 kg (6 lb)
szerelvény
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1 in. gauge port sanitary flange
1 in. inlet/outlet sanitary flange
patronkód
Code M (2-118; O-rings)
kompatibilitás
for use with One 2-inch or 4-inch Code M Cartridge Filter
Általános leírás
Device Configuration: In-line
Alkalmazás
Small-volume applications
Tulajdonságok és előnyök
Surface Finish, Exterior: Sanitary finish Ra <0.8 µm (32 µin)
Surface Finish, Wetted: Fine electropolished sanitary finish, Ra <0.5 µm (20 µin)
Egyéb megjegyzések
Type of mounting used for filter housing: Can be supported by braced rigid tubing connections
Jogi információk
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany