05-1135
Anti-PDGFR Antibody, clone CH-3
clone CH-3, from mouse
Szinonimák:
Platelet Derived Growth Factor Receptor Beta, PDGF-R-beta, PDGFR-beta, Beta platelet-derived growth factor receptor, Beta-type platelet-derived growth factor receptor, CD140 antigen-like family member B, Platelet-derived growth factor receptor 1, PDGFR-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CH-3, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PDGFRB(5159)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry(paraffin): Representative images from a previous lot.
Optimal Staining of PDGF-A With Citrate pH 6.0 Epitope Retrieval: Rat Brain
Signaling
Apoptosis & Cancer
Growth Factors & Receptors
Minőség
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PDGFR on 10 μg of Jurkat lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jurkat cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2