MABT917
Anti-Connexin 43 Antibody, clone 2F5
clone 2F5, from mouse
Szinonimák:
Gap junction alpha-1 protein, CX43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2F5, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GJA1(2697)
rat ... Gja1(24392)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in mouse heart tissue lysates, NRK cell lysates, and MDCK cell lysates (Courtesy of Joell Solan in Paul Lampe′s Lab at Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in NRK cells (Courtesy of Joell Solan in Paul Lampe′s Lab at Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA).
Cell Structure
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Connexin 43 in human heart tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1