MAB3067
Anti-Connexin 43 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 4E6.2
Szinonimák:
Gap junction 43 kDa heart protein, connexin 43, gap junction protein, alpha 1, 43kDa, gap junction protein, alpha 1, 43kDa (connexin 43), gap junction protein, alpha-like
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Connexin 43 Antibody, clone 4E6.2, clone 4E6.2, Chemicon®, from mouse
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4E6.2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, pig, canine
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GJA1(2697)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
1:1000-10,000 freshly prepared lysates, proteinase inhibitors are recommended. Recognizes proteins of molecular weight 43-47 kDa on Western blots of mouse brain lysate.
Immunocytochemistry:
A 1:50-1:250 dilution of a previous lot was used in immunocytochemistry.
Immunohistochemistry:
A previous lot was used to detect Connexin 43 expression in the keratinocytes of the middle and upper epidermal layers of frozen human skin tissue (Arita, Ken, et al. (2006). Am. J. Pathol. 169:416-423).
Immunohistochemistry:
A previous lot was used to detect Connexin 43 expression in human and rat heart tissue (1:500 dilution).
ELISA:
A previous lot of this antibody was used in ELISA.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected Connexin 43 on 10 μg of rat brain lysates
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Mouse brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2