MABT903
Anti-Connexin 43 Antibody, N-terminal Antibody, clone P1E11.B19
clone P1E11, from mouse
Szinonimák:
Gap junction alpha-1 protein, CX43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P1E11, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... Gja1(281193)
chicken ... Gja1(395278)
dog ... Gja1(403418)
horse ... Gja1(100067229)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rabbit ... Gja1(100008935)
rat ... Gja1(24392)
rhesus monkey ... Gja1(714344)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
Western Blotting Analysis (WB): A representative lot detected Connexin 43 in NRK cells (Courtesy of Joell Solan in Paul Lampe s Lab at Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in Western Blotting applications (Kalcheva, N., et. al. (2007). Proc Natl Acad Sci USA. 104(51):20512-6).
Western Blotting Analysis: 1-4 µg/mL from a representative lot detected Connexin 43 in 10 µg of rat and mouse heart tissue lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in Immunocytochemistry applications (Gellhaus, A., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(35):36931-42).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in Western Blotting applications (Goldberg, G.S., et. al. (2002). J Biol Chem. 277(39):36725-30).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in Western Blotting applications (Solan, J.L., et. al. (2003). J Cell Sci. 116(Pt 11):2203-11).
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Connexin 43 in 10 µg of human heart tissue lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1