MABT39
Anti-Laminin alpha 5 Antibody, clone 4B12
clone 4B12, from mouse
Szinonimák:
laminin, alpha 5, Laminin-15 subunit alpha, laminin alpha-5 chain, Laminin-11 subunit alpha, laminin subunit alpha-5, Laminin-10 subunit alpha, Laminin α5, Lamininα5, Laminin-α5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4B12, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG1λ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LAMA5(3911)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
ECM Proteins
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Laminin alpha 5 in human precancerous colorectal lesion tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human precancerous colorectal lesion tissue
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1