MAB1949
Anti-Laminin-5 Antibody, clone P3E4
clone P3E4, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Epiligrin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P3E4, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
alkalmasság
not suitable for activity/function inhibition
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LAMC2(3918)
Általános leírás
The laminin-5 isoform (nicein, epiligrin, and kalinin) is abundant in transitional epithelium, stratified squamous epithelia, lung mucosa, and other epithelial glands (Kallunki et al., 1992; Stahl et al., 1997). Laminin-5 is a heterotrimer consisting of alpha3, beta3, and gamma2 subunits that associate via large helical regions to produce a cruciform-shaped molecule (Rousselle et al., 1991 J. Cell Biol. 114: 567-576; Baker et al., 1996 J. Cell Sci. 109: 2509-2520). Laminin-5 is synthesized initially as a 460-kD molecule that undergoes specific processing to a smaller form after being secreted into the extracellular matrix (Marinkovich et al., 1992 J. Biol. Chem. 267: 17900-17906; Vailly et al., 1994 Eur. J. Biochem. 219: 209-218; Matsui et al., 1995 J. Biol. Chem. 270: 23496-23503). The size reduction is a result of processing the 3 and 2 subunits from 190-200 to 160 kD and from 155 to 105 kD, respectively (Marinkovich et al., 1992; Vailly et al., 1994; Matsui et al., 1995). {Goldfinger, LE (1998) J Cell Biol 141(1):255-265}.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry
Immunoblotting: (non-reducing)
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1