MAB2503
Anti-Elastin Antibody, clone 10B8
clone 10B8, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Anti-ADCL1, Anti-SVAS, Anti-WBS, Anti-WS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10B8, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, bovine, human, chicken
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ELN(2006)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Skin