MABT188
Anti-Dynamin-1/2 Antibody, clone Hudy-1
clone Hudy-1, from mouse
Szinonimák:
Dynamin-1, Dynamin, Dynamin-1/2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Hudy-1, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DNM1(1759)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Dynamin-1/2 on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Dynamin 1 has a calculated MW of 97 kDa Dynamin 2 has a calcluated MW of 98 kDa
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1