MABT400
Anti-Lubricin/Proteoglycan 4, clone 5C11 Antibody
clone 5C11, from mouse
Szinonimák:
Proteoglycan 4, Lubricin, Megakaryocyte-stimulating factor, Superficial zone proteoglycan, Proteoglycan 4 C-terminal part
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5C11, monoclonal
faj reaktivitás
canine, bovine, goat, rat, porcine, human, guinea pig
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PRG4(10216)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected purified human synovial lubricin, as well as lubricin in synovial fluid recovered from patients with osteoarthritis (OA), camptodactyly-arthropathy-coxa vara-pericarditis syndrome (CACP), or from bovine, porcine, goat, dog, rat, and guinea pig (Ai, M., et al. (2015). PLoS One. 10(2):e0116237).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected purified bovine synovial lubricin from calf and steer under both reduced and non-reduced conditions (Schmidt, T.A., et al. (2009). Biochim Biophys Acta. 1790(5):375-384).
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected 10 µg of purified Lubricin/Proteoglycan 4 protein.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1