07-539
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys 4) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
H3K4Ac, Histone H3 (acetyl K4)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys 4)
Géninformáció
human ... H3F3B(3021)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blot: 1:1000 - 1:10,000
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1