MABS1208
Anti-LDL Receptor Antibody, clone 2H7.1
clone 2H7.1, from mouse
Szinonimák:
Low-density lipoprotein receptor, LDL Receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2H7.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LDLR(3949)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody from a representative lot detected LDL receptor expression in one million HepG2 cells.
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected LDL receptor in 10 µg of human adrenal gland tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1