MABS26
Anti-LDLR Antibody, clone C7
clone C7, from mouse
Szinonimák:
low density lipoprotein receptor, LDL receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C7, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LDLR(3949)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Metabolism
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LDLR on 10 µg of ARPE-19 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
ARPE-19 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1