MABN92-AF647
Anti-Iba1/AIF1 Antibody, clone 20A12.1, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone 20A12.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Szinonimák:
Allograft inflammatory factor 1, AIF-1, Daintain, Interferon gamma responsive transcript, Ionized calcium-binding adapter molecule 1, Protein G1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 647
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
20A12.1, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AIF1(199)
Általános leírás
Alkalmazás
Minőség
Immunofluorescence Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Iba1/AIF1 in human spleen tissue.
Cél megnevezése
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2