MABN833
Anti-phospho Drebrin (Ser142), clone 3C14 Antibody
clone 3C14, from mouse
Szinonimák:
Drebrin, Developmentally-regulated brain protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3C14, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
izotípus
IgG3κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer142)
Géninformáció
human ... DBN1(1627)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunocytochemistry Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected phospho Drebrin (Ser142) in HeLa and NIH/3T3 cells.
Peptide Inhibition Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected phospho Drebrin (Ser142) in 10 µg of rat neonatal brain tissue lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho Drebrin (Ser142) in rat embryonic cortical culture (Prof. Phillip R. Gordon-Weeks, King′s College London).
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho Drebrin (Ser142) in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1