AB10140
Anti-Drebrin A/E Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Developmentally-regulated brain protein, drebrin 1, drebrin E, drebrin E2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, human, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DBN1(1627)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Minőség
A 1:5,000 dilution of this antibody was used to detect embryonic rat brain (day 16) tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Embryonic rat brain (day 16) tissue lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2