ABE1024
Anti-Oligodendrocyte transcription factor 2 (OLIG2 Antibody)
serum, from guinea pig
Szinonimák:
Oligodendrocyte transcription factor 2, Oligo2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
guinea pig
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:1;000 dilution of this antibody detected Oligodendrocyte transcription factor 2 (OLIG2) in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1