AB9610-AF555
Anti-Olig-2 Antibody Alexa Fluor™ 555 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Szinonimák:
Oligodendrocyte transcription factor 2, bHLHe19, Olg-2, Oligo2, RACK17, RK17
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 555
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... OLIG2(10215)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Transcription Factors
Minőség
Immunofluorescence Analysis: An 1:150 dilution of this antibody detected Olig-2 in mouse brain tissue.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2