MABN2527
Anti-Aquaporin 4 Antibody
Szinonimák:
AQP4 Antibody, Anti-AQP4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
E5415A, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 34.44 kDa
observed mol wt ~45 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat
kiszerelés
antibody small pack of 100 μg
technika/technikák
ELISA: suitable
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Aqp4(11829)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Mouse heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Aquaporin 4 in Mouse heart tissue lysate.
Tested Applications
Function Analysis: A representative lot caused a loss of AQP4 in an experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) rat model in a dose dependent manner and enhanced endocytosis of endogenous AQP4 in astrocytes. (Kurosawa, K., et. al. (2015). Acta Neuropathol Commun. 3:82; H uang, P., et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83) .
ELISA Analysis: A representative lot detected Aquaporin 4 in ELISA applications (Huang, P., et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Aquaporin 4 in mouse astrocytes.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Aquaporin 4 in Western Blotting applications (Huang, P., et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Aquaporin 4 in Immunofluorescence applications (Huang, P., et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2