MABN2471
Anti-Aquaporin-4 Antibody
mouse monoclonal, mECD
Szinonimák:
AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC, WCH4
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Aquaporin-4 Antibody, clone mECD, clone mECD, from mouse
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
mECD, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AQP4(361)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Aquaporin-4 in Immunofluorescence applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci USA. 114(21):5491-5496).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Aquaporin-4 in Immunoprcipitation applications (Hinson, S.R., et. al. (2017). Proc Natl Acad Sci USA. 114(21):5491-5496).
Neuroscience
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Aquaporin-4 in Rat brain frozen tissue sections.