AB3594
Anti-Aquaporin-4 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Szinonimák:
Mercurial-Insensitive Water Channel
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Aquaporin 4 Antibody, CT, Chemicon®, from rabbit
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AQP4(361)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
A previous lot of this antibody was used on rat brain sections.
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Western blotting:
1:500-1:1,000 using ECL on rat brain membranes.
Optimal working dilutions must be determined by the end user
Neuroscience
Ion & Transport Channels
Minőség
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected AQUAPORIN 4 on 10 μg of Mouse Brain lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Clear vial of RbX Aquaporin 4, CT Control Antigen(AB3594-50ULb) included free of charge with the antibody is 120 µg of control antigen (lyophilized powder). Reconstitute with 100 µL of PBS. For positive control, in Western blot use 20 ng of protein per Minigel lane. For negative control, preincubate 3 µg of purified peptide with 1 µg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
WGK
WGK 2