ABN411
Anti-Aquaporin-4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Aquaporin-4, AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC, WCH4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AQP4(361)
mouse ... Aqp4(11829)
rat ... Aqp4(25293)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Aquaporin-4 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human brain tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1