MABN2394
Anti-Syntaxin-3B Antibody, clone 12E5
clone 12E5, from mouse
Szinonimák:
STX3
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
12E5, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human, bovine
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Stx3(20908)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Western Blotting applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Immunoprecipitation applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Immunohistochemistry applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Immunocytochemistry applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Syntaxin-3B in 10 µg of human retinal tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1