MABN2297
Anti-APP Antibody, clone 7H6
clone 7H6, from rat
Szinonimák:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, Beta-amyloid precursor protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7H6, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... APP(351)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot detected APP in Western Blotting applications (Hoefling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected APP in Flow Cytometry applications (Hoefling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
Western Blotting Analysis: A 1:10 dilution from a representative lot detected App in WT and APP knockdown HEK293T cells (Courtesy of Dr. med. Peer-Hendrik Kuhn, Ph.D., Institut fur Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, Technische Universität München, Munich, Germany).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected APP in Immunoprecipitation applications (Hoefling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
ELISA Analysis: A representative lot detected APP in ELISA applications (Hoefling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:10 dilution from a representative lot detected APP in HEK293T either lentivirally transduced with APP shRNA-1 or APP shRNA-2 both coexpressing GFP as a reporter (Courtesy of Dr. med. Peer-Hendrik Kuhn, Ph.D., Institut fur Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, Technische Universität München, Munich, Germany).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected APP in Immunocytochemistry applications (Hoefling, C., et. al. (2016). Aging Cell. 15(5):953-63).
Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected APP in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1