purified antibody
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 39.19 kDa
tisztítva
(Unpurified)
faj reaktivitás
porcine, mouse, rat
kiszerelés
antibody small pack of 100 μL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
N-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Porcine ... INHA(397386)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in porcine testis tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Inhibin chain (INHA) in porcine testis tissue sections.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Inhibin chain (INHA) in Immunoprecipitation applications (Bilezikijan, L.M., et. al. (1993). Endocrinology. 133(6):2545-53).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Inhibin chain (INHA) in Immunohistochemistry applications (Kim, O., et. al. (2020). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 117(50);:31993-32004).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Inhibin chain (INHA) in Western Blotting applications (Bilezikijan, L.M., et. al. (1993). Endocrinology. 133(6):2545-53).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1