MABN162
Anti-Tau, a.a. 210-241 Antibody, clone Tau-5
clone TAU-5, from mouse
Szinonimák:
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TAU-5, monoclonal
faj reaktivitás
human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine (immunogen homology)
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody recognized Tau in 10 µg of rat cortex tissue lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Rat cortex tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2