ZMS1111
Anti-Tau Antibody, clone Tau-5 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Microtubule-associated protein tau;Neurofibrillary tangle protein;Paired helical filament-tau;PHF-tau
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Tau-5, recombinant monoclonal
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 46.33 kDa
observed mol wt ~40 to 54 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
monkey, sheep, bovine, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bovine ... MAPT(281296)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Tau protein in Human brain tissue lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Tau protein in Mouse brain tissue lysate.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:100 dilution from a representative lot detected Tau protein in rat oligodendrocytes.
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): Serial dilutions from a representative lot detected recombinant Human Tau protein.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Human Tau protein with a KD of 1.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:5,000 dilution from a representative lot detected Tau protein in human cerebral cortex tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Tau protein in Human brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)