MABN110
Anti-pro-BDNF Antibody, clone 5D4.1
clone 5D4.1, 1 mg/mL, from mouse
Szinonimák:
Brain-derived neurotrophic factor, Abrineurin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5D4.1, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BDNF(627)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2000 dilution from a representative lot detected Pro-BDNF in human cerebral cortex and thalamic tissue.
Minőség
Western Blotting Analysis: A 0.5 µg/mL diultion of this antibody detected pro-BDNF in 200 µg of Rat Brain cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1