MABF712
Anti-CD54 (ICAM-1) Antibody (human), APC, clone 15.2
clone 15.2, from mouse
Szinonimák:
Intercellular adhesion molecule 1, ICAM-1, Major group rhinovirus receptor, CD antigen CD54
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
Allophycocyanin conjugate
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
15.2, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
pkg of 5 μL (0.5 μg/test)
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ICAM1(3383)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg of this antibody detected CD54 (ICAM-1) in one million human peripheral blood monocytes.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg