Fontos dokumentumok
DWK241935608
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity 1,000 mL, neck joint: ST/NS 29/32
Szinonimák:
241935608
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Csatlakozó
joint: ST/NS neck29/32
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
Jellemzők
without cap
kiszerelés
case of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 241935608
lombikkapacitás
1,000 mL
Általános leírás
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)