MABF3181
Anti-IL-4 Antibody, clone 2D7.14.8
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2D7.14.8, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 17.49 kDa
observed mol wt ~15 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 100 μg
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... IL4(3565)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting with recombinant human IL-4
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected recombinant human IL-4.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected IL-4 in human tonsil tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2